Merck
46920
Sigma-Aldrich
Fmoc N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
9-フルオレニルメチルN-スクシンイミジルカルボナート, N-(9-フルオレニルメトキシカルボニルオキシ)スクシンイミド, Fmoc-OSu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15NO5
CAS番号:
分子量:
337.33
Beilstein:
3569540
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
150-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
imide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
InChI Key
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロキシアミノ酸のN-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)誘導体を高収率で選択的に合成するための最も効率的な試薬です。クロロギ酸エステル、Fmoc-Clを用いた場合と比べて、ジペプチドの形成が低下します。グリコペプチドの合成に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A. Paquet
Canadian Journal of Chemistry, 60, 976-976 (1982)
Huaimin Wang et al.
Scientific reports, 5, 16680-16680 (2015-11-18)
Biocompatible peptide-based supramolecular hydrogel has recently emerged as a new and promising system for biomedical applications. In this work, Rhodamine B is employed as a new capping group of self-assembling peptide, which not only provides the driving force for supramolecular
Improved purities for Fmoc-amino acids from Fmoc-ONSu.
R C Milton et al.
International journal of peptide and protein research, 30(3), 431-432 (1987-09-01)
Occupational airborne allergic contact dermatitis from succinimidyl carbonates.
J F Fowler et al.
Contact dermatitis, 45(1), 38-38 (2001-06-26)
Ning Wang et al.
Carbohydrate research, 411, 37-41 (2015-05-15)
Monoglucosylated high-mannose-type glycan (Glc1Man9GlcNAc2: G1M9) is well-known as a key glycoform in the glycoprotein folding process, which is specifically recognized by lectin chaperones calnexin (CNX) and calreticulin (CRT) in the endoplasmic reticulum (ER). In this work, we developed an efficient