Merck
47579
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-L-アスパラギン酸 4-アリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21NO6
CAS番号:
分子量:
395.41
Beilstein:
6670219
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
111-116 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI Key
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47579-5G-F:
47579-BULK-F:
47579-1G-F:
47579-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4