Merck
47691
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-α-aminoisobutyric acid, Fmoc-α-methylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO4
CAS番号:
分子量:
325.36
Beilstein:
5604328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
182-188 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
InChI Key
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47691-5G:
47691-BULK:
47691-VAR:
47691-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aleksandra Balliu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(14), 1396-1407 (2017-04-23)
A 42-residue polypeptide conjugated to a small-molecule organic ligand capable of targeting the phosphorylated side chain of Ser15 was shown to bind glycogen phosphorylase a (GPa) with a K