Merck
478652
Sigma-Aldrich
4-ビフェニリルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
官能基
isocyanate
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI Key
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Biphenylyl isocyanate, also known as 4-isocyanatobiphenyl, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported. Its density and refractive index are 1.1266g/cm3 and 1.6060, respectively at 25°C.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478652-1G:
478652-VAR:
478652-BULK:
478652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 406-406 (2015)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)