Merck
511978
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO3
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
InChI Key
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511978-VAR:
511978-BULK:
511978-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)