Merck
479330
Sigma-Aldrich
塩化リチウム/塩化カリウム共晶混合物
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
別名:
リチウムカリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
組成
LiCl, 44 wt. %
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
357 °C (lit.)
密度
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化リチウム/塩化カリウム共融混合物(LKE)は、化学処理や電気化学処理のための媒質として使用できます。融解塩電池、金属精錬、高温核燃料処理、電力電池の分野において応用できる可能性があります。
アプリケーション
LKEは、以下の調製で使用できます:
  • 一次Li熱電池のための微孔質セパレーターペレット
  • アルミニウム電極上でのランタニドからのアクチニドの分離のための電解槽
  • ウランの還元と電気精錬のための電解質
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
479330-50G:
479330-BULK:
479330-VAR:
479330-PB:
479330-200G:
479330-10G-PW:
479330-10G:
479330-250G:
479330-50G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)