Merck
483192
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(ジメチルシリル)ベンゼン
97%
別名:
p-フェニレンビス(ジメチルシラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
194.42
Beilstein:
1072658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI Key
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483192-5ML:
483192-10ML:
483192-BULK:
483192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)