Merck
487554
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-d5-ethanol
98 atom % D
別名:
α-Methylbenzyl-ring-d5 alcohol, sec-Phen-d5-ethyl alcohol, Methyl phenyl-d5 carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
127.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)O
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-VIQYUKPQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487554-VAR:
487554-5G:
487554-BULK:
487554-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)