Merck
490032
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCOCH2CH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
148.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-QLUYOLLXSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490032-VAR:
490032-250MG-PW:
490032-BULK:
490032-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Min Yuan et al.
Nature protocols, 14(2), 313-330 (2019-01-27)
Targeted tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been extremely useful for profiling small molecules extracted from biological sources, such as cells, bodily fluids and tissues. Here, we present a protocol for analysing incorporation of the non-radioactive stable isotopes carbon-13 (13C) and
M Zaeem Cader et al.
Cell, 180(2), 278-295 (2020-01-25)
Mutations in FAMIN cause arthritis and inflammatory bowel disease in early childhood, and a common genetic variant increases the risk for Crohn's disease and leprosy. We developed an unbiased liquid chromatography-mass spectrometry screen for enzymatic activity of this orphan protein.