Merck
4P101
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NC.13
物質
gold/chromium electrode (Au/Cr)
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
特徴
point style 4 pt probe
BN/SiO2 coating
包装
pkg of 16 non-diced devices
メーカー/製品名
4P101
die thickness
525 μm , silicon
電極サイズ
10 nm , chrome
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)