Merck
512370
Sigma-Aldrich
6-アミノ-2-ナフトエ酸
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6CO2H
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
mp
206-209 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
512370-VAR:
512370-1G:
512370-BULK:
512370-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steven J Cartwright
Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 107(1), 19-31 (2018-03-13)
The use of solvatochromic dyes to investigate homeopathic potencies holds out the promise of understanding the nature of serially succussed and diluted solutions at a fundamental physicochemical level. Recent studies have shown that a range of different dyes interact with