Merck
516015
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-トリチルアジリジン-2-カルボン酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21NO2
CAS番号:
分子量:
343.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
InChI Key
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516015-5G:
516015-VAR:
516015-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)