Merck
518522
Sigma-Aldrich
1-ピペリジンカルボニルクロリド
97%
別名:
N-クロロホルミルピペリジン, NSC 50227
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10ClNO
CAS番号:
分子量:
147.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H10ClNO/c7-6(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
InChI Key
BIFDXOOJPDHKJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
クマリン系HIV-1 Vprインヒビター
強力な化学増感剤である抗腫瘍薬
脂肪酸アミドヒドロラーゼの可逆インヒビターであるオキシムカルバマート
2型糖尿病治療に用いるジペプチジルペプチダーゼ4インヒビター
ビスアリールマレイミドグリコーゲンシンターゼキナーゼ-3インヒビター
リソソーム酸リパーゼインヒビターおよびC型Niemann-Pick病の治療法候補
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
518522-VAR:
518522-BULK:
518522-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Self-assembling decacyclene triimides prepared through a regioselective hextuple Friedel-Crafts carbamylation.
Toan V Pho et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(5), 1446-1451 (2012-12-21)
Jure Borišek et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(17), 6928-6937 (2015-08-19)
Cathepsin K is a major drug target for osteoporosis and related-bone disorders. Using a combination of virtual combinatorial chemistry, QSAR modeling, and molecular docking studies, a series of cathepsin K inhibitors based on N-(functionalized benzoyl)-homocycloleucyl-glycinonitrile scaffold was developed. In order
Correlation of the rates of solvolysis of 1-piperidincarbonyl chloride using the extended Grunwald-Winstein equation.
Choi H, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(11), 3941-3941 (2011)
New nordihydroguaiaretic acid derivatives as anti-HIV agents.
Hwu JR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 1884-1888 (2008)