Merck
348295
Sigma-Aldrich
4-モルホリンカルボニルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
149.58
Beilstein:
116257
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
137-138 °C/33 mmHg (lit.)
密度
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H8ClNO2/c6-5(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H2
InChI Key
XMWFMEYDRNJSOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-モルホリンカルボニル クロリドは写真の中間物質です。この化合物とN-アルキルグループとの、以下の成分から構成される水系ニ成分溶媒中で加溶媒分解速度が測定されています(アセトン、エタノール、メタノール、メタノール-d, 2,2,2-トリフルオロエタノール、純水、およびD2O)。 4-モルホリンカルボニル クロリドの調製法が報告されています。
アプリケーション
4-モルホリンカルボニル クロリドは、生体分子イメージングに使用できる多目的蛍光発生ラベルの調製に用いられることがあります。この化合物は次のような合成にも使用されます:
  • モルホリン-4-カルボン酸 [4-(2,4-ジメチルフェニル)チアゾール-2-イル]アミド
  • モルホリン-4-カルボン酸 [4-(2,4-トリメチルフェニル)チアゾール-2-イル]アミド
  • 2-イソプロピル-6-メチルピリミジン-4-イル モルホリン-4-カルボン酸塩
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348295-BULK:
348295-VAR:
348295-25G:
348295-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Correlation of the rates of solvolysis of 4-morpholinecarbonyl chloride using the extended Grunwald-Winstein equation.
Kim R, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(7), 1963-1963 (2010)
Xiao-Long Qiu et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(6), 1757-1767 (2009-02-27)
High expression in cancer 1 (Hec1) is an oncogene overly expressed in many human cancers. Small molecule inhibitor of Nek2/Hec1 (INH) targeting the Hec1 and its regulator, Nek2, in the mitotic pathway, was identified to inactivate Hec1/Nek2 function mediated by
Synthesis and antifungal activities of some novel pyrimidine derivatives.
Sun L, et al.
Molecules (Basel), 16(7), 5618-5628 (2011)
Luke D Lavis et al.
ACS chemical biology, 1(4), 252-260 (2006-12-14)
Traditional small-molecule fluorophores are always fluorescent. This attribute can obscure valuable information in biological experiments. Here, we report on a versatile "latent" fluorophore that overcomes this limitation. At the core of the latent fluorophore is a derivative of rhodamine in