Merck
250376
Sigma-Aldrich
4-ホルミルモルホリン
99%
別名:
4-モルホリンカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
110293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
20-23 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI Key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ化カリウム存在下での、4-ホルミルモルホリンの四フッ化硫黄との処理は、高収率で4-(トリフルオロメチル)モルホリンを生成します。4-ホルミルモルホリンは、POCl3の存在下、2-アルキル-2-シクロヘキセン-1-オンと反応し、3-アルキル-2-クロロ-5,6-ジヒドロベンズアルデヒドおよびアリルアルコール(副産物)を生成します
アプリケーション
4-ホルミルモルホリンは、以下の調製に使用されています:
  • 14Cで標識化した塩酸アデニン
  • テルフェニルジアルデヒド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
244.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
118 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250376-500G:
250376-100G:
250376-BULK:
250376-5G:
250376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclic host having double bonds as bridging units.
Paek K-S and Cram DJ.
Bull. Korean Chem. Soc., 10(6), 569-569 (1989)
209. A synthesis of adenine labelled with 14C.
Clark VM and Kalckar HM.
Journal of the Chemical Society, 1029-1030 (1950)
Studies in vilsmeier chemistry, V. Vilsmeier reactions of 2-alkyl-2-cyclohexen-1-ones: A novel route to dihydrobenzaldehydes, the formation of allyl alcohols as by-products, and the X-ray crystallographic structure of 3-chloro-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol.
Katritzky AR, et al.
Chemische Berichte, 121(5), 999-1003 (1988)
Reaction of tertiary formamides with sulphur tetrafluoride. Direct synthesis of (trifluoromethyl) amines.
Dmowski W and Kaminski M.
Journal of Fluorine Chemistry, 23(3), 207-218 (1983)