安全性情報
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
別名:
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
224-518-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.03 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
345 °C (DIN 51794)
有効性
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
23 °C
転移温度
flash point 118 °C (DIN 51758)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI Key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
244.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
118 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体