Merck
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3,4,5-トリフルオロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
175.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
290-295 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChI Key
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • フェニルボロン酸カテコールエステルの調製、およびルイス酸の測定
  • GABAA受容体調節物質としてのベンゾピラノ誘導体の合成
  • 多置換オレフィンおよび共役ジエンの合成
  • 鈴木クロスカップリング反応
  • フッ素化芳香族ポリ(エーテル-アミド)の調製
その他情報
無水物を含有します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
524700-1G:
524700-VAR:
524700-5G:
524700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(8) (2020-04-26)
Anthracene-based semiconductors have attracted great interest due to their molecular planarity, ambient and thermal stability, tunable frontier molecular orbitals and strong intermolecular interactions that can lead to good device field-effect transistor performance. In this study, we report the synthesis of