Merck
549142
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
155.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
密度
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI Key
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.0 °F - closed cup
引火点(℃)
102.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
549142-VAR:
549142-5G:
549142-BULK:
549142-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly efficient and enantioselective enzymatic acylation of amines in aqueous medium.
Guranda DT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1645-1650 (2001)