Merck
579440
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
別名:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CH2O)2P(O)CH3
CAS番号:
分子量:
260.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.339 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
官能基
fluoro
phosphonate
SMILES記法
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
InChI Key
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
リチウムイオン電解質に対する難燃剤の付加
均一有機触媒系として、およびポリフルオロアルカノールのリン酸化触媒としての用途
以下の反応物質です。
  • 蛍光標識されたディスコデルモリドの、チューブリンとの結合試験のための合成
  • クロスメタセシス/ホスホン酸をベースとした分子内オレフィン化
  • 抗がん性の微小管安定化マクロライド、(-)-ジクチオスタチンの合成のためのオレフィン化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
579440-5G:
579440-BULK:
579440-VAR:
579440-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)