Merck
579637
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-5-iodothiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5IOS
CAS番号:
分子量:
252.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
130-134 °C (lit.)
官能基
iodo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(I)s1
InChI
1S/C6H5IOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,1H3
InChI Key
XBUCSKKBSJSRLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579637-VAR:
579637-BULK:
579637-1G:4548173989556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)