Merck
711292
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-メチル-1H-イミダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BrN2
CAS番号:
分子量:
161.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545
密度
1.614 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
InChI Key
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
711292-VAR:
711292-BULK:
711292-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)