Merck
639850
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1-メチル-1H-イミダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BrN2
CAS番号:
分子量:
161.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
密度
1.649 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cn1ccnc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-6-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI Key
BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole can be used in the synthesis of the following:
  • N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine via C-N coupling with p-anisidine
  • 1,2-bis[2-methyl-5-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-3-thienyl]-cyclopentene, a ligand which can form bimetallic platinum(II) complex with potent cytotoxic activity
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639850-5G:
639850-VAR:
639850-1G:
639850-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"CN Bond forming reactions in the synthesis of substituted 2-aminoimidazole derivatives"
SanJuan-Gomez A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 44-56 (2014)
"Non-Switching 1, 2-Dithienylethene-based Diplatinum (II) Complex Showing High Cytotoxicity"
Presa A, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5356-5364 (2016)