Merck
593826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-d10
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOCD2(CD2)2CD2OD
CAS番号:
分子量:
100.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
分子量
99.98 by atom % calculation
bp
230 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-MBXGXEIXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
593826-VAR:
593826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)