安全性情報
596906
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-15N,d
97 atom % D, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
97 atom % D
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
アプリケーション
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
596906-1G:
596906-VAR:
596906-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)