Merck
608688
Sigma-Aldrich
Methylamine-15N
98 atom % 15N, gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH315NH2
CAS番号:
分子量:
32.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
gas
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i2+1
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
608688-BULK:
608688-250MG:
608688-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)