同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
bp
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
mp
108 °C (lit.)
質量シフト
M+15
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;;
InChI Key
NJVOZLGKTAPUTQ-NLOSMHEESA-M
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>302.0 °F
引火点(℃)
> 150 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615625-VAR:
615625-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)