Merck
61745
Sigma-Aldrich
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩
≥97.0% (HPLC)
別名:
N-ドデカノイル-N-メチルグリシン ナトリウム塩, サルコシルNL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
293.38
Beilstein:
5322974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
凝集数
2
テクニック
protein expression: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
不純物
≤7% water
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ラウロイルサルコシンは、タンパク質を変性させる能力を持つアニオン性界面活性剤です。N-ラウロイルサルコシンは、その殺菌特性により、特に性行為感染症(STD)に対する外用製剤中の強力な抗菌剤と見なされています。
アプリケーション
N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩は、新規両親媒性γ-シクロデキストリンのアニオン性界面活性剤との複合体形成能力を研究するために使用されています。
その他情報
陰イオン界面活性剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61745-VAR:
61745-1KG:
61745-BULK:
61745-250G:
61745-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A facile one-pot synthesis of novel amphiphilic perfluoroalkyl ester functionalized ?-cyclodextrin and complex formation with anionic surfactants.
Lim KT
Journal of Fluorine Chemistry, 127(6), 730-735 (2006)
Gültekin Tamgüney et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(35), 15002-15006 (2009-08-27)
Prions are infectious proteins that cause fatal neurodegenerative diseases. Because astrocytic gliosis marked by the deposition of fibrils composed of GFAP is a prominent feature of prion disease, we asked whether GFAP might be used as a surrogate marker for
Linda A Terry et al.
Veterinary research, 42, 65-65 (2011-05-20)
Classical scrapie is a naturally transmitted prion disease of sheep and goats. Contaminated environments may contribute to the spread of disease and evidence from animal models has implicated urine, blood, saliva, placenta and faeces as possible sources of the infection.
S Roy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 45(6), 1671-1681 (2001-05-17)
The microbicidal efficacies of two anionic surfactants, sodium lauryl sulfate (SLS) and n-lauroylsarcosine (LS), were evaluated in cultured cells and in a murine model of herpes simplex type 2 (HSV-2) intravaginal infection. In vitro studies showed that SLS and LS
Jocelyne Piret et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(9), 2933-2942 (2002-08-17)
The mechanisms of herpes simplex virus (HSV) inactivation by sodium lauryl sulfate (SLS) and n-lauroylsarcosine (LS), two anionic surfactants with protein denaturant potency, have been evaluated in cultured cells. Results showed that pretreatment of HSV type 1 (HSV-1) strain F