詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
凝集数
2
不純物
≤0.1% Insoluble matter
≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5777-500G:
L5777-100G:
L5777-BULK:
L5777-50G:
L5777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)