Merck
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
別名:
Nickel-62
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
62Ni
CAS番号:
分子量:
61.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % (62Ni)
形状
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634026-BULK:
634026-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)