アッセイ
97%
形状
solid
mp
41-45 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641367-VAR:
641367-5G:
641367-BULK:
641367-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック