Merck
641618
Sigma-Aldrich
6-キノリンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)キノリン, 6-キノリルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18BNO2
CAS番号:
分子量:
255.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-7-8-13-11(10-12)6-5-9-17-13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641618-BULK:
641618-VAR:
641618-1G:
641618-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.