Merck
708631
Sigma-Aldrich
キノキサリン-6-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
256.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.560
密度
1.123 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C14H17BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-9H,1-4H3
InChI Key
ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester is a common reactant of a Suzuki coupling reaction that can be used:
  • To prepare quinoxalin based PI3Kδ inhibitors.
  • As a substrate in the Cu(II) catalyzed [11C]-radiocyanation of arylboronic acids.
  • To prepare 6-quinoxaline boronic acid, which is used as a substrate in the silver-mediated fluorination of boronic acids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
708631-BULK:
708631-VAR:
708631-250MG:
708631-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design of selective PI3Kδ inhibitors using an iterative scaffold-hopping workflow
Fradera X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2575-2580 (2019)
Copper (II)-mediated [11C] cyanation of arylboronic acids and arylstannanes
Makaravage KJ, et al.
Organic Letters, 20(6), 1530-1533 (2018)
Fluorination of boronic acids mediated by silver (I) triflate
Furuya T and Ritter T
Organic Letters, 11(13), 2860-2863 (2009)