Merck
646466
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
284.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
646466-BULK:
646466-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)