Merck
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
別名:
1,1,2-Trimethoxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
741876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (GC)
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
SMILES記法
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
72.5 °F - closed cup
引火点(℃)
22.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64685-50ML-F:
64685-250ML-F:
64685-VAR-F:
64685-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)