Merck
647594
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メトキシ安息香酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
low-melting solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
647594-1G:
647594-10G:
647594-BULK:
647594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)