アッセイ
97%
形状
solid
mp
216-217 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
716421-VAR:
716421-BULK:
716421-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック