Merck
651737
Sigma-Aldrich
イソブタンスルホニルクロリド
97%
別名:
2-メチル-1-プロピルスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9ClO2S
CAS番号:
分子量:
156.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
651737-VAR:
651737-BULK:
651737-5G:
651737-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)