Merck
651761
Sigma-Aldrich
Negative resist remover I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
シェルフライフ
1 yr (cool area away from direct sunlight)
品質水準
pH
<2 (20 °C)
bp
204-304 °C (lit.)
密度
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
詳細
さまざまな基板上で硬化したフォトレジストの除去に使用する低pH調製剤です。 金属および酸化物を腐食しません。塩素化炭化水素、クロム酸塩、フェノール、またはリン酸塩を含みません。室温および高温で良好な性能を発揮します。
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F
引火点(℃)
96 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651761-250ML:4548173913131
651761-BULK:
651761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.