Merck
654892
Sigma-Aldrich
Aldrich®ネガティブフォトレジストキットI
別名:
Aldrich® Negative Photoresist Kit I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
詳細
Aldrich® Negative Photoresist Kit Iは、フォトリソグラフィー用の材料で構成されています。フォトレジストは、電極アレイの生成のためにガラス基板上にスピンコーティングできます。また、本キットを使用すれば、ガラス表面のマスキングとパターニングもできます。
アプリケーション
Aldrich® Negative Photoresist Kit Iは、フォトリソグラフィーによる微小電極の製作に使用されています。液滴ベースのマイクロ流体デバイス、マイクロ流体チップ、ガラス光導波路、および統合グレーティングカプラの製作にも使用できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 651761Negative resist remover I 250 mLSDS
  • 651788Negative resist developer I 250 mLSDS
  • 651796Negative photoresist I 100 mLSDS
  • 651974Negative resist thinner I 100 mLSDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arghya Narayan Banerjee et al.
Journal of colloid and interface science, 362(2), 567-574 (2011-08-02)
This paper reports a droplet-based microfluidic device composed of patterned co-planar electrodes in an all-in-a-single-plate arrangement and coated with dielectric layers for electrowetting-on-dielectric (EWOD) actuation of discrete droplets. The co-planar arrangement is preferred over conventional two-plate electrowetting devices because it
Fabrication and characterization of optical waveguides and grating couplers
J P Sharpe, et al.
European Journal of Physics, 34, 1317-1317 (2013)
High-speed droplet actuation on single-plate electrode arrays
Banerjee AN, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 362(2), 567-574 (2011)
A compact 3D-printed interface for coupling open digital microchips with Venturi easy ambient sonic-spray ionization mass spectrometry
Hu J, et al.
Analyst, 140(5), 1495-1501 (2015)
Jie-Bi Hu et al.
The Analyst, 140(5), 1495-1501 (2015-01-28)
Digital microfluidics (DMF) based on the electrowetting-on-dielectric phenomenon is a convenient way of handling microlitre-volume aliquots of solutions prior to analysis. Although it was shown to be compatible with on-line mass spectrometric detection, due to numerous technical obstacles, the implementation
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.