Merck
654515
Sigma-Aldrich
2-(Methyl-13C,d3-thio)adenine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D3H4N5S
CAS番号:
分子量:
185.23
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
295-296 °C (dec.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
InChI Key
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654515-BULK:
654515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)