Merck
692670
Sigma-Aldrich
ピルビン酸-2-13C(遊離酸)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
ピルビン酸-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313COCO2H
CAS番号:
分子量:
89.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
密度
1.281 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
InChI Key
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
692670-VAR:
692670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)