Merck
668370
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-2,6-ビス[2-(ヒドロキシジフェニルメチル)-1-ピロリジニル-メチル]-4-メチルフェノール
95%
別名:
(S,S)-2,6-ビス[2-(ヒドロキシジフェニルメチル)ピロリジン-1-イルメチル]-4-メチルフェノール, Trost(S,S)-Bis-ProPhenol 配位子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H46N2O3
分子量:
638.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +50°, c = 1 in chloroform
不純物
≤6% dichloromethane and/or diethylether
mp
93-102 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
Cc1cc(CN2CCC[C@H]2C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)c(O)c(CN5CCC[C@H]5C(O)(c6ccccc6)c7ccccc7)c1
InChI
1S/C43H46N2O3/c1-32-28-33(30-44-26-14-24-39(44)42(47,35-16-6-2-7-17-35)36-18-8-3-9-19-36)41(46)34(29-32)31-45-27-15-25-40(45)43(48,37-20-10-4-11-21-37)38-22-12-5-13-23-38/h2-13,16-23,28-29,39-40,46-48H,14-15,24-27,30-31H2,1H3/t39-,40-/m0/s1
InChI Key
NEOVWBNAXIBNRT-ZAQUEYBZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉アルド-ル反応、Henry型反応、Mannich型反応の触媒として有用です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
668370-5G:4548174005910
668370-BULK:
668370-1G:4548174005903
668370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(11), 3666-3667 (2005-03-18)
Direct asymmetric aldol reactions constitute a powerful methodology for the efficient synthesis of complex natural products. Herein we report the first application of our recently reported dinuclear Zn-catalyzed direct aldol addition of alkynyl ketones to aldehydes in a short and