Merck
675806
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(diphenylphosphino)-3,3′-bipyridine
97%
別名:
(R)-P-Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H34N2O4P2
CAS番号:
分子量:
644.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
mp
261-265 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1cc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H34N2O4P2/c1-41-33-25-31(45(27-17-9-5-10-18-27)28-19-11-6-12-20-28)35(37(39-33)43-3)36-32(26-34(42-2)40-38(36)44-4)46(29-21-13-7-14-22-29)30-23-15-8-16-24-30/h5-26H,1-4H3
InChI Key
JZOSBBLJKXSBBN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第5886182号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675806-100MG:
675806-500MG:
675806-VAR:
675806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
資料
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.