Merck
678872
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13CH213C15N
CAS番号:
分子量:
78.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
InChI Key
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678872-BULK:
678872-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)