Merck
683647
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-1,2,3,4-13C4, N-Acetyl-Derivat
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C2H9NO5
CAS番号:
分子量:
179.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+4
SMILES記法
CC(=O)N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
OTCCIMWXFLJLIA-OCZMAYJFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
683647-BULK:
683647-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)