Merck
688290
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブテン-2-イルボロン酸ピナコールエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21BO2
CAS番号:
分子量:
196.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450
密度
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
InChI Key
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
688290-1G:
688290-VAR:
688290-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)