Merck
689734
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
technical, ≥90%
別名:
2-Chloro-4-formylpyridine, 2-Chloroisonicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO
CAS番号:
分子量:
141.56
Beilstein:
7986625
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90%
≥90.0% (GC)
形状
lumps
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI Key
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
689734-BULK:
689734-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)