Merck
691992
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェネチル ブロミド
97%
別名:
1-(2-ブロモエチル)-2-ニトロベンゼン, 2-(2-ブロモエチル)ニトロベンゼン, 2-(o-ニトロフェニル)エチルブロミド, o-ニトロフェネチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrNO2
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
bp
127-130 °C/1 mmHg
mp
34-38 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 炭素陰極での還元
  • CCR3受容体アンタゴニストとしてのN-(ウレイドアルキル)ベンジルピペリジン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
691992-5G:
691992-VAR:
691992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)