Merck
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
別名:
(S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビナフチル, [(1S)-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイル]ビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H40P2
CAS番号:
分子量:
630.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
powder
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
InChI Key
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693014-VAR:
693014-50MG:
693014-100MG:
693014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago