Merck
76854
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5,5′-ジクロロ-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-6,6′-ジメトキシ-1,1′-ビフェニル
≥97.0% (H-NMR)
別名:
(−)-(5,5′-ジクロロ-6,6′-ジメトキシ-1,1′-ビフェニル)-2,2′-ジイル-ビス(ジフェニルフォスフィン), (−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5,5′-ジクロロ-6,6′-ジメトキシ-1,1′-ビフェニル, (S)-(−)-Cl-MeO-BIPHEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H30Cl2O2P2
CAS番号:
分子量:
651.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (H-NMR)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
官能基
chloro
phosphine
SMILES記法
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI Key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Bayer 社製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76854-1G-F:
76854-250MG-F:
76854-VAR-F:
76854-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)